2,2,4-Triméthylpentane 99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
268810010 268810025
ACRO268810010EA 79.6 EUR InStock
ACRO268810010 ACRO268810025
2,2,4-Triméthylpentane 99.5% pour HPLC
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.4 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité