2,2,4-Triméthylpentane 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isooctane
ACRO295720010EA 58.4 EUR InStock
ACRO295720010 ACRO295720025 ACRO295720250
2,2,4-Triméthylpentane 99+%, pur
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,69 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité