2,2,4-Triméthylpentane ≥99.7% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Isooctane
22901.K7EA 190 EUR InStock
22901.K7 22901.M1 22901.K2
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.7% pour HPLC
2,2,4-Trimethylpentane
Purity: 99.7+%
CAS No.: 540-84-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.692
Refractive Index: 1.3910
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -107°
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1696876
Merck Reference: 14,5193
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00008943
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,692
Point d'éclair: –7 °C (19 °F)
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité