2,2,4-Triméthylpentane 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31787.AP 31787.K2 31787.M1
31787.APEA 43.2 EUR InStock
31787.AP 31787.K2 31787.M1
2,2,4-Triméthylpentane 99+% ACS
2,2,4-Trimethylpentane
Purity: 99+%
CAS No.: 540-84-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.692
Refractive Index: 1.3910
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -107°
Boiling Point: 98-99°
Solubility: Soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform, ether, CS2, CCl4, and DMF
Beilstein Reference: 1696876
Merck Reference: 14,5193
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00008943
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 98…99 °C
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.692
Point d'éclair: –7 °C (19 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité