2,2,4-Triméthylpentane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Isooctane
EHERC17883000EA 67 EUR InStock
EHERC17883000
2,2,4-Triméthylpentane
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 99,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité