Connecteurs pour tuyaux, droits
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01600008 01600009 01600010 01600011
LENZ01600008EA 1.1 EUR InStock
LENZ01600008 LENZ01600009 LENZ01600010 LENZ01600011
Connecteurs pour tuyaux, droits
Raccords et connecteurs
Tubing connectors made of DURAN® borosilicate glass, straight with two glass olives.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • With tapered endpieces to ensure that tubes are held securely
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité