Connecteurs pour tuyaux, en T
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01600508 01600510
229-3522EA 4.2 EUR InStock
229-3522 LENZ01600510
Connecteurs pour tuyaux, en T
Raccords et connecteurs
Tubing connectors made of DURAN® borosilicate glass,T-shaped with three glass olives.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • With tapered endpieces to ensure that tubes are held securely
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité