L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons d'oreille jetables, E-A-RSoft™ FX
Fournisseur: 3M
ES01020 ES01021
111-0835EA 75 EUR InStock
111-0835 MMMAES01021
Bouchons d'oreille jetables, E-A-RSoft™ FX
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ce bouchon d'oreille en mousse avec forme de cloche effilée et mousse super douce est facile à installer et scelle efficacement pour fournir le NRR le plus élevé disponible dans l'industrie. La formulation de mousse de polyuréthane personnalisée offre une récupération lente et une douceur extrême pour un confort optimal.
  • La forme du rebord permet une insertion efficace des bouchons lorsqu'ils sont déroulés
  • Mise en place aisée dans le canal auditif
  • Disponibles avec ou sans cordon
  • Compatibles avec d'autres EPI
RSB : 39 dB
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bouchons d'oreilles, sans cordon vert clair 200 PAIR 111-0835
Bouchons d'oreilles, avec cordon orange vert clair 200 PAIR MMMAES01021
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité