Connecteurs pour tuyaux, en Y
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01600708 01600710
229-3532EA 4.7 EUR InStock
229-3532 229-3533
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Raccords et connecteurs
Tubing connectors made of DURAN® borosilicate glass,Y-shaped with three glass olives.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • With tapered endpieces to ensure that tubes are held securely
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité