L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Robinets pour burettes, latéraux
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02702001 02702501
LENZ02702001EA 30.3 EUR InStock
LENZ02702001 LENZ02702501
Robinets pour burettes, latéraux
Robinets d'arrêt
NS stopcock made of borosilicate glass, facetted tip, with plug of solid glass or PTFE and screwthread retaining device.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité