2,2-Diméthylbutane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA12726100EA 70.7 EUR InStock
EHERCA12726100
2,2-Diméthylbutane
2,2-Diméthylbutane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 49,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,649 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009321
Numéro CAS: 75-83-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité