2,3-Diméthylbutane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
116100050 116101000 116100010
ACRO116100050EA 24.1 EUR InStock
ACRO116100050 ACRO116101000 ACRO116100010
2,3-Diméthylbutane 98+%
2,3-Diméthylbutane
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 58 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0.662 g/cm³
Point d'éclair: –29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008925
Numéro CAS: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
ONU: 2457
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité