Chapiteau pour distillation à la vapeur
Fournisseur: Lenz
LENZ05033044EA 77.4 EUR InStock
LENZ05033044
Chapiteau pour distillation à la vapeur
Composants de distillation Têtes de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two cones NS 29/32 and one DIN thread GL 14.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité