2,3-Diméthylpentane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43707.14 43707.06
43707.14EA 268 EUR InStock
43707.14 43707.06
2,3-Diméthylpentane ≥97%
2,3-Diméthylpentane
Purity: 97%
CAS No.: 565-59-3
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.690
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009337
Formule: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0.690
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009337
Numéro CAS: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité