2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO138462500EA 1040 EUR InStock
ACRO138462500 ACRO138460500 ACRO138460050
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane 95%
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
Formule: C₁₉H₄₀
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (760 mmHg)
Densité: 0,78 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008952
Numéro CAS: 1921-70-6
Merck Index: 12,07932
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité