Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC16288100EA 76.3 EUR InStock
EHERC16288100
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane


Formule: C₁₉H₄₀
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008952
Numéro CAS: 1921-70-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité