Squalane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
215351000 215355000 215350025
ACRO215351000EA 63.9 EUR InStock
ACRO215351000 ACRO215355000 ACRO215350025
Squalane 99%
Squalane
Formule: C₃₀H₆₂
Point d'ébullition: 210…215 °C (1 mmHg)
Point de fusion: .3 °C
Densité: 0.8085 g/cm³
Point d'éclair: 217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008953
Numéro CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.807 to 0.810 g/ml
GC ≥98.5 %
Iodine value ≤1 g I/100 g
Acid value ≤0.2 mg KOH/g
Saponification value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité