Squalane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14605.0100 8.14605.1000
8.14605.0100EA 62.4 EUR InStock
8.14605.0100 8.14605.1000
Squalane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Squalane
Formule: C₃₀H₆₂
Point d'ébullition: 470 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.758 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008953
Numéro CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité