2-Méthylheptane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO126880010EA 51 EUR InStock
ACRO126880010 ACRO126880050 ACRO126880250
2-Méthylheptane 99%
2-Méthylheptane
Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (761 mmHg)
Point de fusion: –108,9 °C
Densité: 0,69 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009518
Numéro CAS: 592-27-8
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité