2-Méthylpentane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: iso-Hexane
L03001.APEA 242 EUR InStock
L03001.AP L03001.AE
2-Méthylpentane ≥99%
2-Méthylpentane
Purity: 99+%
CAS No.: 107-83-5
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3710
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -154°
Boiling Point: 61-62°
Beilstein Reference: 1730735
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009406
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653
Point d'éclair: –40 °C (–40 °F)
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 107-83-5
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/83/740583.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité