2-Méthylpentane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: iso-Hexane
PROOCHE119EA 290 EUR InStock
PROOCHE119
2-Méthylpentane
2-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –33 °C
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 107-83-5
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/83/740583.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité