3-Méthylheptane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15087800EA 74.4 EUR InStock
EHERC15087800
3-Méthylheptane
3-Méthylheptane
Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –121 °C
Densité: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027244
Numéro CAS: 589-81-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité