3-Méthylpentane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03133.AE L03133.AP
L03133.AEEA 55.2 EUR InStock
L03133.AE L03133.AP
3-Méthylpentane ≥99%
3-Méthylpentane
Purity: 99+%
CAS No.: 96-14-0
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -32°(-26°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -118°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1730734
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009342
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C
Point de fusion: –118 °C
Densité: 0.663
Point d'éclair: –32 °C (–26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009342
Numéro CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité