2-Bromo-1-butène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20067.06 B20067.14 B20067.03
B20067.06EA 316 EUR InStock
B20067.06 B20067.14 B20067.03
2-Bromo-1-butène ≥97%
2-Bromo-1-butène
Purity: 97%
CAS No.: 23074-36-4
Molecular Formula: CH3CH2CBr=CH2
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –133.4 °C
Densité: 1.315 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039178
Numéro CAS: 23074-36-4
EINECS: 245-412-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité