Bromure d'allyle ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
A11766.30 A11766.0B
A11766.30EA 47.5 EUR InStock
A11766.30 A11766.0B
Bromure d'allyle ≥99% stabilisé
Bromure d'allyle
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 99%
CAS No.: 106-95-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Flash Point: -2°(28°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.398
Refractive Index: 1.4700
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -119°
Boiling Point: 70-71°
Merck Reference: 14,288
UN No.: 1099
MDL No.: MFCD00000244
Formule: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1.398
Point d'éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000244
Numéro CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
ONU: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 14,288
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité