4-Bromo-1-butène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO173550050EA 73.3 EUR InStock
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-butène 98+%
4-Bromo-1-butène
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (760 mmHg)
Densité: 1,33 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00000258
Numéro CAS: 5162-44-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité