5-Bromo-1-pentène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 52.2 EUR InStock
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Bromo-1-pentène 95%
5-Bromo-1-pentène
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C (765 mmHg)
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000264
Numéro CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité