5-Bromo-1-pentène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11219.06 A11219.14
A11219.06EA 86.3 EUR InStock
A11219.06 A11219.14
5-Bromo-1-pentène 96%
5-Bromo-1-pentène
Purity: 96%
CAS No.: 1119-51-3
Molecular Formula: BrC5H9
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4639
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 506077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD0000-364
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1.259
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000264
Numéro CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité