6-Bromo-1-hexène
Danger
013446-10G 013446-50G
FLUO013446-10GEA 0 EUR InStock
FLUO013446-10G FLUO013446-50G
6-Bromo-1-hexène
6-Bromo-1-hexène
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 34…36 °C (0.05 mmHg)
Densité: 1.2169 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000269
Numéro CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité