4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène
004278-1G 004278-5G
FLUO004278-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004278-1G FLUO004278-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène
Formule: C₄H₃BrF₄
MW: 206,97 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (1013 hPa)
Densité: 1.627 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042189
Numéro CAS: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité