3,4-Epoxy-1-butène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L00238.06EA 182 EUR InStock
L00238.06 L00238.03 L00238.14
3,4-Epoxy-1-butène ≥98%
3,4-Epoxy-1-butène
Purity: 98%
CAS No.: 930-22-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -50°(-58°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Recognizable
Melting Point: -135°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 103170
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005149
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0,870
Point d'éclair: –50 °C (–58 °F)
Numéro MDL: MFCD00005149
Numéro CAS: 930-22-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité