cis-4-Décenal 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06382.06EA 61.9 EUR InStock
L06382.06 L06382.03
cis-4-Décenal 95%
cis-4-Décenal
Purity: 95%
CAS No.: 21662-09-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 78-80°/10mm
Beilstein Reference: 2323646
MDL No.: MFCD00007024
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (10 mmHg)
Densité: 0,857
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Numéro CAS: 21662-09-9
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité