trans-2-Décenal 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-2-Décenal
ACRO298190250EA 93.2 EUR InStock
ACRO298190250
trans-2-Décenal 95%
trans-2-Décenal
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (3 mmHg)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014679
Numéro CAS: 3913-81-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité