trans-2-Pentenal 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
L06108.06 L06108.14
L06108.06EA 43.3 EUR InStock
L06108.06 L06108.14
trans-2-Pentenal 96%
trans-2-Pentenal
Purity: 96%
CAS No.: 1576-87-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 125°
Beilstein Reference: 1719742
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00009615
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009615
Numéro CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
ONU: 1989
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité