trans-4-Décenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
Fournisseur: Thermo Scientific
L05715.06EA 48.7 EUR InStock
L05715.06 L05715.14
trans-4-Décenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
trans-4-Décenal
Purity: 96%
CAS No.: 65405-70-1
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 80°/4mm
Beilstein Reference: 4230058
MDL No.: MFCD00065447
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (4 mmHg)
Densité: 0,842
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Numéro CAS: 65405-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité