Acétate de vinyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0537.01EA 703 EUR InStock
PROOMM0537.01
Acétate de vinyle
Acétate de vinyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 72,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008713
Numéro CAS: 108-05-4
ONU: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité