1,1-Dichloroéthylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de vinylidène1,1-Dichloroethene
EHERC12422400EA 76.3 EUR InStock
EHERC12422400
1,1-Dichloroéthylène
1,1-Dichloroéthylène
Formule: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Point d'ébullition: 31,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –122 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –25 °C
Numéro MDL: MFCD00011653
Numéro CAS: 75-35-4
ONU: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité