1,1-Dichloroéthylène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 50.3 EUR InStock
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dichloroéthylène, Supelco®
1,1-Dichloroéthylène
Formule: C₂H₂Cl₂
Point d'ébullition: 31.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –122 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011653
Numéro CAS: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
ONU: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité