2,3-Dichloropropène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloro-1-propene
113691000 113695000
ACRO113691000EA 113 EUR InStock
ACRO113691000 ACRO113695000
2,3-Dichloropropène 98%
2,3-Dichloropropène
Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83.1 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000943
Numéro CAS: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
ONU: 2047
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to pink-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4601 to 1.4621 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité