Filtration capsules, Sartoclean® GF MidiCaps
Fournisseur: Sartorius
Sartobran®
SARP5605304E9-OO-AEA 713 EUR InStock
SARP5605304E9-OO-A SART5605304E9-SS-A
Filtration capsules, Sartoclean® GF MidiCaps
Filtres Capsules de filtration
Ready-to-connect units contains a multi-step combination of filters for effective and economical particle removal.
  • Ultra-low unspecific binding membrane
  • More economical process flow
  • Increased total throughput performance
The heterogeneous double layer is protected by a layer of glass fleece. This increased the total throughput performance of the membrane double layer and adds an adsorptive component to filtration process.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité