Brides KF avec olive en verre
Fournisseur: Lenz
LENZ05106216EA 70.6 EUR InStock
LENZ05106216 LENZ05107216 LENZ05107116 LENZ05106116 LENZ05106110 LENZ05107110
Brides KF avec olive en verre
Adaptateurs Adaptateurs rodés sphériques
Made of DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité