Prefiltration capsules, Sartopure® GF Plus
Fournisseur: Sartorius
Sartopure®
SARP5555305P9-OO-AEA 460 EUR InStock
SARP5555305P9-OO-A SARP5555303P8-SS-A SARP5555305P0-SS-V
Prefiltration capsules, Sartopure® GF Plus
Filtres Capsules de filtration
Glass fibre, PP support layers. They are self-contained, ready to use filter units for removal of contaminants like colloids, lipids, protein aggregates and particles from bio-pharmaceutical fluids. They are used for protection of membrane filters, chromatography- and ultrafiltration systems.
  • Feature with highly charged glass fiber layers for effective clarification of fluid streams
  • Adsorptive depth filters assures outstanding total throughput performance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité