2-Chloropropène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12374.06 L12374.14
L12374.06EA 80 EUR InStock
L12374.06 L12374.14
2-Chloropropène ≥99%
2-Chloropropène
Purity: 99%
CAS No.: 557-98-2
Molecular Formula: CH3CCl=CH2
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -34°(-29°F)
Refractive Index: 1.3939
Odour: Recognizable
Melting Point: -138°
Boiling Point: 22-23°
Beilstein Reference: 1361376
UN No.: 2456
MDL No.: MFCD00000859
Formule: C₃H₅Cl
Point d'ébullition: 22…23 °C
Point de fusion: –138 °C
Densité: 0.899
Point d'éclair: –34 °C (–29 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000859
Numéro CAS: 557-98-2
EINECS: 209-187-5
ONU: 2456
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité