Recirculating coolers, SemiChill series
Fournisseur: JULABO GmbH
950005007P3H0 950005107P3H0 950010107P3H0 950002603P3H0 950002503P3H0
JULA950005007P3H0EA 18010 EUR InStock
JULA950005007P3H0 JULA950005107P3H0 JULA950010107P3H0 JULA950002603P3H0 JULA950002503P3H0
Recirculating coolers, SemiChill series
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
  • Environmentally friendly operation with low energy consumption
  • Large, bright LED display with splash-proof keypad
  • Optional air or water cooling with easy filling and drain tap easily accessible
  • Circulating pumps with flow rates up to 60 L/min and 6 bar pressure
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité