Entonnoirs, intérieur cannelé
Fournisseur: Brand
148215 148220 148225 148235 148237 148240 148245
BRND148215EA 80.8 EUR InStock
BRND148215 BRND148220 BRND148225 BRND148235 BRND148237 BRND148240 BRND148245
Entonnoirs, intérieur cannelé
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PP translucide
  • Cannelures externes permettant à l'air de s'échapper lors de la filtration
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, autoclavables
  • Adaptés pour une utilisation avec des papiers filtres standard
Pour une filtration rapide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité