Support à pinces
Fournisseur: RSG Solingen
232-0189EA 101 EUR InStock
232-0189
Support à pinces
Portoirs pour pinces
En acier inoxydable 18/10, revêtement en titane.
  • Pour le stockage sécurisé de toutes les pinces utilisées en laboratoire
  • Parfait pour le séchage des pinces après le nettoyage
  • Résistant aux produits chimiques
  • Peut être fixé sur des tables ou sous des placards
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité