L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes de Vigreux avec double enveloppe isolante
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05136304 05136504 05136201 05136303
LENZ05136304EA 239 EUR InStock
LENZ05136304 LENZ05136504 LENZ05136201 LENZ05136303
Colonnes de Vigreux avec double enveloppe isolante
Composants de distillation Colonnes de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With NS socket, NS cone and with fixed vaccum jacket.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité