L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes à centrifuger
Fournisseur: HIRSCHMANN
6100101 6110101 6000101 6010101 6020101
HIRS6100101EA 108 EUR InStock
HIRS6100101 HIRS6110101 HIRS6000101 HIRS6010101 HIRS6020101
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
Glass.
  • Graduated or ungraduated
  • Good chemical resistance
Long conical or short conical form.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité