Adaptateurs d'alimentation, courbes, avec aération
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05268001 05268002 05268003 05268004
201-0905EA 26 EUR InStock
201-0905 LENZ05268002 LENZ05268003 LENZ05268004
Adaptateurs d'alimentation, courbes, avec aération
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For highly boiling liquids, with ventilation, with NS socket and NS cone, with drain tip.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité