Microtube racks, with lid, FLIPSRTIP™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8668 8678 8688 8698 8618 8608
700-2847EA 32.8 EUR InStock
700-2847 700-2840 700-2841 700-2842 525-0032 MLBP8608
Microtube racks, with lid, FLIPSRTIP™
Portoirs Tube Racks
Recycled plastic, two way rack.
  • Microplate format 96 holes (8×12)
  • Stable low profile design with alphanumeric grid
  • Protective lid
Holds 0,2 ml strips and 1,5 ml tubes on one side and 0,5 ml tubes on the other.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité